Merck
SML3301
Sigma-Aldrich
cisVZ185
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S,4S)-N-(2-(5-(4-(2,6-Dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-4-yl)benzyl)piperazin-1-yl)pentyloxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-((S)-2-(1-fluorocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide, Cis-VZ 185, Cis-VZ-185, Cis-VZ185, VZ 185 inactive control, VZ 185 negative control, VZ-185 inactive control, VZ185 inactive control, VZ185 negative control
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H67FN8O8S
Número de CAS:
Peso molecular:
995.21
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(NCC1=C(OCCCCCN2CCN(CC3=C(OC)C=C(C(C4=C5C=NC=C4)=CN(C)C5=O)C=C3OC)CC2)C=C(C=C1)C6=C(C)N=CS6)[C@H]7N(C([C@@H](NC(C8(F)CC8)=O)C(C)(C)C)=O)C[C@@H](O)C7
Clave InChI
ZAGCLFXBHOXXEN-ZLGHNAGESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inactive cis-isomer of and the negative control for the potent and selective PROTAC BRD7/9 degrader VZ185.
cisVZ185 is the inactive cis-isomer of and the recommended negative control for the potent and selective dual BRD7 and BRD9 degrader VZ185.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)