SML3294
SGC-CK2-1N
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(5-((3-Cyano-7-(cyclopropyl(methyl)amino)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)(methyl)amino)-2-methylphenyl)cyclopropanecarboxamide, SGC-CK2-1 inactive control, SGC-CK2-1 negative control
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)