SML3276
Apelin-17 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Apelin 17 trifluoroacetate salt, K17F trifluoroacetate salt, L-Lysyl-L-phenylalanyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-prolyl-L-arginyl-L-leucyl-L-seryl-L-histidyl-L-lysylglycyl-L-prolyl-L-methionyl-L-prolyl-L-phenylalanine trifluoroacetate salt, Lys-Phe-Arg-Arg-Gln-Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)