SML3261
JS6
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(2-Fluorobenzamido)-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamide, 2-Fluoro-N-(2-(2-morpholinoethylcarbamoyl)phenyl)benzamide, 2-[(2-Fluorobenzoyl)amino]-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1NC(C2=C(C=CC=C2)F)=O)NCCN3CCOCC3
Clave InChI
QEEPXSHOUBCRGQ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)