SML3187
WIN 18446
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Bis-diamine, Bisdiamine, Fertilysin, N,N′-1,8-Octanediylbis[2,2-dichloro-acetamide; N,N′-Bis(dischloroacetyl)-1,8-octamethylenediamine, NSC 59354, NSC59354, WIN 18,446
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(NCCCCCCCCNC(C(Cl)Cl)=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H20Cl4N2O2/c13-9(14)11(19)17-7-5-3-1-2-4-6-8-18-12(20)10(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
Clave InChI
FAOMZVDZARKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)