Acerca de este artículo
biological source
natural
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
light yellow to yellow-orange
mp
189-190 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14+
InChI key
SHGAZHPCJJPHSC-ZVCIMWCZSA-N
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258)
Application
- as ligand for retinoid X receptor gamma (RXRγ) for inducing oligodendrocyte precursor cells differentiation and remyelination
- as a medium component to study its effect on UDP-glucuronosyltransferases (UGT) expression in thyroid induced hepatocytes
- to induce lymphangiogenesis in lymphatic endothelial cell
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?