SML2916
AAL-R
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-2-Amino-2-methyl-4-[4-(heptyloxy)phenyl]butan-1-ol, (R)-2-Amino-4-(4-(heptyloxy)phenyl)-2-methylbutan-1-ol, (R)-2-Amino-4-(4-heptyloxyphenyl)-2-methylbutanol, AAL(R)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@](N)(CO)CCC1=CC=C(C=C1)OCCCCCCC
InChI
1S/C18H31NO2/c1-3-4-5-6-7-14-21-17-10-8-16(9-11-17)12-13-18(2,19)15-20/h8-11,20H,3-7,12-15,19H2,1-2H3/t18-/m1/s1
Clave InChI
ITJCKQTXCLGXHE-GOSISDBHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)