Merck
54918
Sigma-Aldrich
(S)-2-Hydroxybutyric acid
for chiral derivatization, ≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
104.10
Beilstein:
1720940
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
for chiral derivatization
Ensayo
≥97.0% (T)
≥97.0%
Formulario
solid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
50-54 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clave InChI
AFENDNXGAFYKQO-VKHMYHEASA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Carlos Calderón et al.
Journal of chromatography. A, 1487, 194-200 (2017-02-01)
Chiral short chain aliphatic hydrocarboxylic acids (HCAs) are common compounds being part of different biological processes. In order to control and understand these processes is of pivotal importance to determine the identity of the involved enantiomer or their enantiomeric ratio.