Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H12N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
360.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
A-769662, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2[nH][c](c(c(c2c(c1)c3ccc(cc3)c4c(cccc4)O)O)C#N)=O
InChI
1S/C20H12N2O3S/c21-9-14-18(24)17-15(10-26-20(17)22-19(14)25)12-7-5-11(6-8-12)13-3-1-2-4-16(13)23/h1-8,10,23H,(H2,22,24,25)
InChI key
CTESJDQKVOEUOY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A-769662 is a potent, β1 subunit-selective, allosteric drug and metabolite (ADaM) site AMPK activator (α1β1γ1 EC50/Emax = 0.15 μM/1.99 vs. 4.51 μM/2.19 with AMP) that promotes a Thr172 phosphorylation in a β1 carbohydrate binding module (CBM) Ser108 phosphorylation-dependent manner. A769662 synergizes with AMP as well as C2 (AMP mimetic) toward Thr172 dephosphorylated/Ser108 phosphorylated AMPK. A-769662 is widely employed in probing AMPK β1 complexes-mediated cellular signaling in cultures (conc range: 1 μM-1 mM) as well as AMPK-dependent physiological and pathological processes in mice and rats in vivo (dosing range: 1-30 mg/kg i.p.).
Potent, β1-selective, allosteric drug and metabolite (ADaM) site AMP-activated protein kinase (AMPK) activator in cultures and in vivo.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?