SML1923
A-395 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3R,4S)-1-(7-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)-4-{4-[4-(methanesulfonyl)piperazin-1-yl]phenyl}-N,N-dimethylpyrrolidin-3-amine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to light brown
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC1=CC=CC2=C1C(N3C[C@H](C(C=C4)=CC=C4N5CCN(S(C)(=O)=O)CC5)[C@@H](N(C)C)C3)CC2
InChI
1S/C26H35FN4O2S/c1-28(2)25-18-30(24-12-9-20-5-4-6-23(27)26(20)24)17-22(25)19-7-10-21(11-8-19)29-13-15-31(16-14-29)34(3,32)33/h4-8,10-11,22,24-25H,9,12-18H2,1-3H3/t22-,24?,25+/m1/s1
Clave InChI
REVJNSVNICWODC-KIDMSAQOSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A-395N is the negative control for the active enantiomer, A-395. A-395N is available from Sigma. To learn more about and purchase A-395N, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)