SML1546
SCR7 pyrazine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,3-Dihydro-6,7-diphenyl-2-thioxo-4(1H)-pteridinone, 6,7-Diphenyl-2-thio-lumazine (8CI)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C(C1=C(N2)N=C(C3=CC=CC=C3)C(C4=CC=CC=C4)=N1)NC2=S
InChI
1S/C18H12N4OS/c23-17-15-16(21-18(24)22-17)20-14(12-9-5-2-6-10-12)13(19-15)11-7-3-1-4-8-11/h1-10H,(H2,20,21,22,23,24)
Clave InChI
GSRTWXVBHGOUBU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.