Merck
SML1362
L755507
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[(Hexylamino)carbonyl]amino]-N-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-3-(4-hydroxyphenoxy)propyl]amino]ethyl]phenyl]-benzenesulfonamide, L-755,507
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H40N4O6S
Número CAS:
Peso molecular:
584.73
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCC2=CC=C(NS(C3=CC=C(NC(NCCCCCC)=O)C=C3)(=O)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C30H40N4O6S/c1-2-3-4-5-19-32-30(37)33-24-10-16-29(17-11-24)41(38,39)34-25-8-6-23(7-9-25)18-20-31-21-27(36)22-40-28-14-12-26(35)13-15-28/h6-17,27,31,34-36H,2-5,18-22H2,1H3,(H2,32,33,37)/t27-/m0/s1
InChI key
NYYJKMXNVNFOFQ-MHZLTWQESA-N
General description
L755507 is a derivative of 4-acylaminobenzenesulfonamide.
Application
L755507 has been shown to enhance CRISPR genome editing efficiency. To see other small molecule CRISPR enhancers, visit sigma.com/CRISPR-enhancers.
Biochem/physiol Actions
L755507 is a potent β3-adrenergic receptor partial agonist with an EC50 value of 0.43 nM for β3 receptors with over 440-fold selectivity for β3 compared to β1 and β2-adrenergic receptor binding. L755507 has been shown to enhance CRISPR-mediated homology-directed repair (HDR) efficiency in human induced pluripotent stem cells (iPSCs), increasing the efficiency of GFP insertion by 3-fold compared to control cells.
L755507 is a potent β3-adrenergic receptor partial agonist.
L755507 is found to stimulate the breakdown of lipids in human adipose tissues. L755507 also promotes urinary bladder relaxation.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)