SML0964
KNK437
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethylene)-2-oxo-1-pyrrolidinecarboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
N1(CCC(=Cc2cc3c(cc2)OCO3)C1=O)C=O
InChI
1S/C13H11NO4/c15-7-14-4-3-10(13(14)16)5-9-1-2-11-12(6-9)18-8-17-11/h1-2,5-7H,3-4,8H2
Clave InChI
LZGGUFLRKIMBDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- as a heat shock factor 1 (HSF1) inhibitor to study its effects on the inhibition of viability and apoptosis activation in chemoresistant mice cells
- as an HSF1 inhibitor to study its effects on viability and apoptosis of colorectal cancer cells
- as a heat shock protein 70 (HSP70) inhibitor to study its effects on glutamine-induced HSP70 and inflammatory mediator release
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research