Merck
SMB00312
Sigma-Aldrich
3-N-Butylphthalide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-N-Butylphthalide, 3-Butylphthalide, 3-N-butyl-phthalide, butylphthalide, n-Butylphthalide, 3-Butylisobenzofuran-1(3H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
liquid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C2=CC=CC=C2C(CCCC)O1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
Clave InChI
HJXMNVQARNZTEE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-N-Butylphthalide (NBP) is a compound found in Chinese celery seed extracts that can improve cognitive functions and may decrease Amyloid-beta levels in Alzheimer′s disease. NBP has antioxidant activities and may protect against oxidative/nitrosative stress, mitochondrial impairment and apoptosis.
Nota de preparación
Centrifuge vial before use to aid in recovery of material.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)