Merck
SHH0001
Sigma-Aldrich
Novec 7000 Engineered Fluid
greener alternative
≥99.5% purity, liquid
Sinónimos:
1-Methoxyheptafluoropropane, Methyl perfluoropropyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CF2CF2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
200.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Nombre del producto
Novec 7000 Engineered Fluid, ≥99.5%
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
titration: suitable
color
colorless to yellow
mp
-122.49 °C
densidad
1.40 g/mL at 25 °C
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
FC(C(F)(F)OC)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c1-12-4(10,11)2(5,6)3(7,8)9/h1H3
Clave InChI
NOPJRYAFUXTDLX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Low Global Warming Potential/GWP (530, 100-year ITH)
  • Excellent dielectric properties: In event of leakage or other failure, will not damage electronic equipment
  • Zero ozone depletion potential (ODP)
  • Good materials compatibility
  • Low toxicity
  • Non-flammable
  • Non-corrosive
  • Good thermal stability
  • Useful at extreme low temperatures
  • Viscosity is less than 20 cSt at -120 °C
Cryofreezing solution
Envase
Packaged and distributed by Sigma-Aldrich
Información legal
Novec is a trademark of 3M Company
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)