359238
Perfluorooctane
98%
Sinónimos:
Octadecafluorooctane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
densidad
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
PFAS testing
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F18/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
Clave InChI
YVBBRRALBYAZBM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Perfluorooctane, an oxygen carrier, is an alkane that is used as a solvent for dissolving gaseous solutes.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?