SHC001V
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Transduction Particles
Contains no shRNA insert
Sinónimos:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
MISSION®
concentración
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
técnicas
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Categorías relacionadas
Descripción general
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Aplicación
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
Protocolos
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.