SCP0194
MMP 3 Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H65N13O14S1
Peso molecular:
1152.24
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
Nombre del producto
MMP 3 Substrate,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥80%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
DNP-Pro-Tyr-Ala-Tyr-Trp-Met-Arg
Aplicación
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. DNP-Pro-Tyr-Ala-Tyr-Trp-Met-Arg (DNP-PYAYWMR) is used as a fluorogenic substrate for matrix metalloprotein-3 (MMP-3).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)