Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5700749
Sigma-Aldrich
Anti-CD11B antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CD11B, CD11b/ITAM, CR3A, ITGAM, MAC-1, MAC1A, MO1A, SLEB6
Seleccione un Tamaño
100 μL
$349.000
$349.000
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$349.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
$349.000
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
127
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
2.38 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGAM(3684)
Descripción general
This gene encodes the integrin alpha M chain. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This I-domain containing alpha integrin combines with the beta 2 chain (ITGB2) to form a leukocyte-specific integrin referred to as macrophage receptor 1 (′Mac-1′), or inactivated-C3b (iC3b) receptor 3 (′CR3′). The alpha M beta 2 integrin is important in the adherence of neutrophils and monocytes to stimulated endothelium, and also in the phagocytosis of complement coated particles. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-330 of human CD11B (NP_001139280.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)