Documentos clave
SAB5700646
Sigma-Aldrich
Anti-MYOD1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
MYF3, MYOD, MYOD1, PUM, bHLHc1
Seleccione un Tamaño
100 μL
$349.000
$349.000
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$349.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$349.000
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
34
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
2.75mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:20-1:50
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYOD1(4654)
Descripción general
This gene encodes a nuclear protein that belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors and the myogenic factors subfamily. It regulates muscle cell differentiation by inducing cell cycle arrest, a prerequisite for myogenic initiation. The protein is also involved in muscle regeneration. It activates its own transcription which may stabilize commitment to myogenesis.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human MYOD1 (NP_002469.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)