Documentos clave
SAB4300647
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-FLJ45472
Seleccione un Tamaño
100 μG
$638.000
$638.000
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB2383
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$638.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$638.000
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB2383
Nombre del producto
Anti-GFAP antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~50 kDa
reactividad de especies
rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(E-S-K-Q-E)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GFAP(2670)
Descripción general
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is an intermediate-filament protein found in the astrocytes of CNS (central nervous system).{56,59} It is located on chromosome 17q21.
The antibody detects endogenous level of total GFAP protein.
Inmunógeno
Peptide sequence around aa. 423-427 (E-S-K-Q-E), according to the protein NP_002046.1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) regulates intermediate filament network dynamics, cell morphology and focal adhesions. It helps in maintaining myelination and stability of CNS (central nervous system) white matter architecture.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
GFAP, a class-III intermediate filament, is a cell-specific marker that, during the development of the central nervous system, distinguishes astrocytes from other glial cells.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
GFAP isoforms control intermediate filament network dynamics, cell morphology, and focal adhesions
Moeton M, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences (2016)
Lin Wang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 50(4), 1535-1559 (2018-10-31)
Neurotoxic A1 astrocytes are induced by inflammation after spinal cord injury (SCI), and the inflammation-related Nuclear Factor Kappa B (NFκB) pathway may be related to A1-astrocyte activation. Mesenchymal stem cell (MSC) transplantation is a promising therapy for SCI, where transplanted
Childhood constipation; an overview of genetic studies and associated syndromes
Peeters B, et al.
Best Practice & Research. Clinical Gastroenterology (2011)
Aditi Swarup et al.
Experimental eye research, 172, 45-53 (2018-04-01)
The primary energy substrate of the lens is glucose and uptake of glucose from the aqueous humor is dependent on glucose transporters. GLUT1, the facilitated glucose transporter encoded by Slc2a1 is expressed in the epithelium of bovine, human and rat
GFAP is necessary for the integrity of CNS white matter architecture and long-term maintenance of myelination
Liedtke W, et al.
Neuron (1996)