SAB4200670
Anti-Myosin (Skeletal, Slow) antibody, Mouse monoclonal
clone NOQ7.5.4D, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Slow) antibody produced in mouse, CMD1S, CMH1, MPD1, MYHCB, SPMD, SPMM
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
NOQ7.5.4D, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
sheep, goat, chicken, feline, guinea pig, pig, rabbit, hamster, canine, rat, human, mouse, bovine
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using Rat skeletal muscle lysate.
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using pronase digested, formalin-fixed, paraffin-embedded rabbit tongue/leg sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYH7(4625)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)