SAB4200067
Anti-PSPC1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-PSP1, Anti-Paraspeckle protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~45 kDa
antigen ~59 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells
indirect immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSPC1(55269)
mouse ... Pspc1(66645)
rat ... Pspc1(305910)
Descripción general
Aplicación
- immunoblotting
- ribonucleoprotein immunoprecipitation assay
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)