MABT411
Anti-Desmocollin-2 Antibody, clone 7G6
clone 7G6, from mouse
Sinónimos:
Desmocollin-2, Cadherin family member 2, Desmocollin-3, Desmosomal glycoprotein II, Desmosomal glycoprotein III
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7G6, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DSC3(1825)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmocollin-2 in Primary human Keratinocytes (Franke, WW., et al (2006). Eur. J. Cell Biol. 85(2); 69-82.)
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmocollin-2 in A431 cells (Wahl, J. K. 3rd. (2005). J Cell Biochem. 96(2):390-403.).
Cell Structure
ECM Proteins
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Desmocollin-2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable