Documentos clave
SAB1409339
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MYOG antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MYF4, MYOGENIN, bHLHc3
Seleccione un Tamaño
100 μG
$544.000
$544.000
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$544.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$544.000
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 50.38 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYOG(4656)
Descripción general
Myogenin is a muscle-specific transcription factor that can induce myogenesis in a variety of cell types in tissue culture. It is a member of a large family of proteins related by sequence homology, the helix-loop-helix (HLH) proteins. It is essential for the development of functional skeletal muscle. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MYOG (AAH53899, 1 a.a. ~ 224 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MELYETSPYFYQEPRFYDGENYLPVHLQGFEPPGYERTELTLSPEAPGPLEDKGLGTPEHCPGQCLPWACKVCKRKSVSVDRRRAATLREKRRLKKVNEAFEALKRSTLLNPNQRLPKVEILRSAIQYIERLQALLSSLNQEERDLRYRGGGGPQPGVPSECSSHSASCSPEWGSALEFSANPGDHLLTADPTDAHNLHSLTSIVDSITVEDVSVAFPDETMPN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)