Documentos clave
SAB1403535
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AHR antibody produced in mouse
clone 4G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
bHLHe76
Seleccione un Tamaño
100 μG
$544.000
$544.000
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$544.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$544.000
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AHR(196)
Descripción general
This gene encodes a ligand-activated transcription factor involved in the regulation of biological responses to planar aromatic hydrocarbons. This receptor has been shown to regulate xenobiotic-metabolizing enzymes such as cytochrome P450. Its ligands included a variety of aromatic hydrocarbons. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
AHR (NP_001612, 721 a.a. ~ 820 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGSFEPSPYPTTSSLEDFVTCLQLPENQKHGLNPQSAIITPQTCYAGAVSMYQCQPEPQHTHVGQMQYNPVLPGQQAFLNKFQNGVLNETYPAELNNINN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)