S7065
Secretoneurin mouse, rat trifluoroacetate salt
Sinónimos:
Secretogranin II (154-186)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.N2([C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[
InChI key
IANNOZRUECDFCR-LWSWLSIKSA-N
Gene Information
mouse ... Scg2(20254)
rat ... Scg2(24765)
Amino Acid Sequence
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?