Documentos clave
S6016
Sigma-Aldrich
Wheaton Coplin staining jars
8 slide jar with glass cover
Sinónimos:
900620
Seleccione un Tamaño
6 EA
$387.500
$387.500
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
$387.500
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
MA.01
$387.500
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Materiales
glass jar
Características
capacity 8 3 × 1 in. (76 × 25 mm) slide (sixteen slides back-to-back)
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 900620
Rosca: L × An
47 mm × 26 mm
placa capacidad
3 × 1 in. (76 × 25 mm) , 8 single slides or 16 slides back-to-back
inside L × W × D
42 mm × 26 mm × 85 mm
Descripción general
The wide top makes slide transfer easy and is suitable for staining slides that are inscribed on one end.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.