S5770
Citrate Concentrated Solution
BioReagent, suitable for coagulation assays, 4 % (w/v)
Sinónimos:
Sodium citrate solution
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
aseptically filled
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Formulario
liquid
concentración
4 % (w/v)
idoneidad
suitable for coagulation assays
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Clave InChI
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)