Saltar a
83273
Citrate Concentrated Solution
BioUltra, Molecular Biology, 1 M in H2O
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5Na3O7
Número CAS:
Peso molecular:
258.07
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
1 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
7.0-8.0
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
630527603993302
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
concentration
1 M in H2O
concentration
~1 M in H2O
concentration
0.5 M in H2O
concentration
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7.0-8.0
pH
5.0-7.0 (25 °C)
pH
2.5-4.0 (25 °C in neat)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citrate Concentrated Solution
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)