Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-943-0
MDL number:
Specific activity:
≥2,500 units/mg protein
Assay:
>80% protein (biuret)
Biological source:
human erythrocytes
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human erythrocytes
Quality Segment
assay
>80% protein (biuret)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥2,500 units/mg protein
mol wt
32.0 kDa
composition
Protein, ≥80% biuret
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
activity assay: suitable
color
white to off-white
pH range
7.6—10.5
pH
7.8
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SOD1(6647), SOD2(6648), SOD3(6649)
General description
Las superóxido dismutasas (SOD) son un grupo de metaloproteínas de bajo peso molecular presentes en todas las células aerobias de plantas, animales y microorganismos. Existen tres formas de SOD, en función de los iones metálicos de sus sitios activos. Son las SOD que contienen Cu2+/Zn2+, Mn2+ y Fe2+. En los vertebrados, la Cu/Zn-SOD se encuentra en el citoplasma, así como en el espacio intermembranario mitocondrial, mientras que la Mn-SOD está localizada en el espacio de la matriz mitocondrial en procariotas. La Fe-SOD se encuentra en procariotas y en las plantas superiores. La SOD de eritrocitos humanos es un homodímero unido no covalentemente con dos subunidades de 16,3 kDa que contienen 153 aminoácidos. Cada dímero consta de dos átomos de Cu2+y dos de Zn2+.
Application
La superóxido dismutasa de eritrocitos humanos se ha utilizado:
- para probar su efecto sobre los neutrófilos humanos en los estudios de medición de especies reactivas del oxígeno (ROS) que implican infección por Pseudomonas aeruginosa
- como antioxidante para probar su efecto sobre la generación de ROS inducida por chorro de plasma a presión atmosférica (APPJ) en homogeneizados de eritrocitos (RBC) utilizando estudios de espectroscopia óptica
- para probar su efecto atenuante sobre la actividad del factor nuclear kappa B (NF- κB) inducido por la hemoglobina (Hb) y del factor inducible por hipoxia (HIF) en células endoteliales microvasculares cutáneas humanas (HMEC-1)
- como proteína antioxidante de referencia para examinar su expresión en las células Caco-2 intestinales humanas después del tratamiento con flavonoides alimentarios
- en combinación con la catalasa para promover la diferenciación celular in vitro
Biochem/physiol Actions
Cataliza la dismutación de radicales superóxido a peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular. Desempeña un papel fundamental en la defensa de las células contra los efectos tóxicos de los radicales de oxígeno. Compite con el óxido nítrico (NO) por el anión superóxido (que reacciona con el NO para formar peroxinitrito), por tanto la SOD promueve la actividad del NO. También se ha demostrado que la SOD suprime la apoptosis en folículos ováricos de rata cultivados, líneas celulares neuronales y ratones transgénicos.
Las mutaciones en el gen SOD1 están implicadas en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Analysis Note
For assay method, see McCord, J.M. and Fridovich, I., J. Biol. Chem., 244, 6049 (1969).
Other Notes
Una unidad inhibirá la reducción del citocromo c en un 50% en un sistema acoplado con la xantina oxidasa a pH 7,8 y 25 °C en un volumen de reacción de 3,0 ml. La concentración de xantina oxidasa producirá una ΔA550 inicial de 0,0255 ± 0,05 por minuto.
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?