Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
20 reactions | Comprobar disponibilidad del carrito | $80.800 |
100 reactions | Comprobar disponibilidad del carrito | $142.000 |
400 reactions | Comprobar disponibilidad del carrito | $474.000 |
Acerca de este artículo
$80.800
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 400 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
concentration
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
compatibility
Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7500, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI 7900, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI ViiA 7, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MJ Opticon, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Roche LightCycler 480, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000
detection method
SYBR® Green
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- During RNA extraction, reverse transcription and Quantitative PCR[3]
- During analysis of leptin and leptin receptor expression. (PCR and melting curve analyses were performed)[4]
- For tissue RNA Isolation. (PCR and melting curve analyses were performed)[5]
- in real-time PCR (RT-PCR) of reverse-transcribed cDNA template[6][7]
- For qPCR amplifications using SYBR
- For multiplex PCR
Biochem/physiol Actions
El SYBR Green I, un colorante fluorescente de unión al ADN de uso habitual, se une a todo el ADN bicatenario y la detección se controla midiendo el aumento de la florescencia durante el ciclo. El SYBR Green I tiene un máximo de excitación en 494 nm y de emisión en 521 nm. La configuración del equipo para el colorante de referencia ROX es satisfactoria para la medición del colorante de referencia para PCR cuantitativa. La especificidad de la detección mediante QPCR con SYBR de Sigma aumenta notablemente por la incorporación de una polimerasa Taq de inicio en caliente, la JumpStart Taq.
Features and Benefits
- Ofrece los beneficios de la PCR de inicio en caliente con inactivación con anticuerpos y detección mediante SYBR Green en una mezcla preparada ideal para aplicaciones de gran rendimiento; sólo se requieren los cebadores y la plantilla
- La ADN polimerasa Taq JumpStart™ evita la amplificación de productos inespecíficos, lo que produce una mayor eficiencia y un mayor rendimiento del producto deseado.
- La mezcla lista para usar SYBR® Green JumpStart™ Taq ReadyMix para qPCR con SYBR está formulada con MgCl2 o envasada con un vial independiente para facilitar la optimización. Las mezclas ReadyMix son compatibles con equipos que funcionan con tubos y con placas.
- Esta mezcla maestra permite la uniformidad de una reacción a la siguiente
- Diseñada para minimizar la contaminación
- Dímeros del cebador reducidos
- Reducción del tiempo de configuración en comparación con los métodos manual o de cera HotStart®
- Permite la configuración a temperatura ambiente y contiene un colorante fluorescente, que es ideal para aplicaciones de qPCR
Packaging
20RXN se envasa como 1 X 500 μl
100RXN se envasa como 1 X 2,5 ml
400RXN se envasa como 1 X 2,5 ml
500RXN se envasa como 1 X 12,5 ml
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| suitability suitable for PCR | suitability suitable for (quantitative PCR) | suitability suitable for (quantitative PCR) | suitability - |
| concentration 1.25 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 1.25 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 2.5 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 0.75 units/reaction (50 μL reaction volume) |
| compatibility Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 7000, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI StepOne, for use with ABI ViiA 7, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Roche LightCycler 480, for use with Strategene Mx3005P, Bio-Rad iCycler iQ, for use with ABI 7300, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI StepOnePlus, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Strategene Mx3000P, for use with ABI 5700, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Strategene Mx4000 | compatibility ABI 7000, ABI 7300, ABI 7500 Fast, ABI 7700, ABI 7900 HT Fast, ABI StepOne, ABI StepOnePlus, ABI ViiA 7 , Bio-Rad CFX384, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad MJ Chromo4, Bio-Rad MJ Opticon 2 , Bio-Rad MiniOpticon, Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, Cepheid SmartCycler, Eppendorf® Mastercycler ep realplex , Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 S, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Roche LightCycler 480 , Strategene Mx3000P, Strategene Mx3005P, Strategene Mx4000, for use with ABI 5700 | compatibility - | compatibility - |
| detection method SYBR® Green | detection method SYBR® Green | detection method - | detection method - |
| color colorless | color - | color colorless | color red |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SYBR® Green JumpStart™ Taq ReadyMix™
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?