Saltar a
P2893
JumpStart Taq ReadyMix
Complete optimized reagent for hot-start PCR at 2X concentration
Sinónimos:
hot start PCR master mix, hot start master mix, hot start taq master mix, mutiplex PCR
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
MDL number:
Concentration:
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions
feature
Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
suitability
suitable for (quantitative PCR)
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La JumpStart Taq ReadyMix es una mezcla maestra x2 lista para usar que contiene ADN polimerasa Taq JumpStart, dNTP puros al 99%, tampón de reacción y anticuerpos JumpStart Taq. La ADN polimerasa Taq es una enzima de inicio en caliente inactivada por anticuerpo. En cuanto la temperatura de la reacción alcanza los 70 °C,se disocia el complejo ADN polimerasa-anticuerpo y se restaura la actividad de la ADN polimerasa Taq. Este complejo anticuerpo-enzima permite una configuración fácil y cómoda con menos riesgo de contaminación que las técnicas de inicio en caliente manuales.
Application
La mezcla de reacción JumpStart Taq ReadyMix se ha utilizado en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) cuantitativa.[1] También se ha utilizado para identificar tipos de receptores de adenosina (AR) de la superficie celular de fibroblastos en hipoxia. También es adecuada:
  • Para amplificaciones PCR que requieran amplificación inespecífica reducida
  • Para PCR múltiple
  • Para reducción de dímeros de cebador
Features and Benefits
  • La mezcla maestra permite la uniformidad de una reacción a la siguiente
  • Reduce el tiempo de preparación y el riesgo de contaminación por múltiples etapas de pipeteo
  • Diseñada para reducir al mínimo la amplificación inespecífica y la contaminación
  • Aumenta la especificidad y el rendimiento objetivo
  • Dímeros de cebador reducidos
  • Reducción del tiempo de configuración en comparación con los métodos manual o de cera Hot Start
  • Permite la configuración a temperatura ambiente
  • Ideal para aplicaciones de PCR cuantitativa de gran rendimiento
Packaging
El volumen de reacción predeterminado es de 50 μl
100RXN se envasa como 1 X 2,5 ml
400RXN se envasa como 1 X 2,5 ml
Other Notes
La mezcla JumpStart Taq ReadyMix es una disolución preparada que combina los beneficios del rendimiento de la PCR de inicio en caliente con la comodidad de una ReadyMix. La mezcla contiene una ADN polimerasa Taq JumpStart, desoxinucleótidos con una pureza del 99 % y tampón de reacción optimizado concentrado x2. La polimerasa Taq JumpStart es una enzima de inicio en caliente inactivada con anticuerpo, diseñada para reducir al mínimo la amplificación inespecífica a la vez que aumenta el rendimiento deseado. A diferencia de otros métodos de inicio en caliente (es decir, inactivación química) la polimerasa Taq JumpStart no requiere una etapa de pre-incubación antes del ciclado porque la actividad polimerasa se restaura por completo durante el primer ciclo de desnaturalización de la reacción de PCR. El mecanismo de inicio en caliente permite la configuración a temperatura ambiente, lo que hace que sea ideal para aplicaciones de alto rendimiento.. Para preparar una reacción de 50 μl, basta con añadir 25 μl de la mezcla ReadyMix a la plantilla y los cebadores, y el agua hasta un volumen de reacción final de 50 μl.
Para preparar una reacción de 50 μl, basta con añadir 25 μl de la mezcla ReadyMix a la plantilla, los cebadores y el agua hasta un volumen de reacción final de 50 μl.
Este producto ha sido validado en PCR cuantitativa, pero es posible que precise enriquecimiento con disolución de cloruro de magnesio, 25 mM, nº de referencia M8787, una sonda fluorescente adecuada, y si se desea, un colorante de referencia interna, nº de referencia R4526. Véase información más detallada sobre los productos JumpStart Taq ReadyMix en www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Legal Information
El empleo de este producto está cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses y las correspondientes reivindicaciones de patente fuera de los Estados Unidos: EE.UU. 8,404,464 y EE.UU. 7,972,828. La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patente extranjera.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S5193P1107P0982
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
suitability
suitable for (quantitative PCR)
suitability
suitable for PCR
suitability
-
suitability
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
concentration
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
concentration
0.75 units/reaction (50 μL reaction volume)
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Can the Jumpstart ready mix be used for long range PCR with amplicon size of approximately 20kb
    1 answer
    1. No, this ready mix has typical cycling parameters for 0.2–2 kb fragments
      Helpful?
  2. What is the fidelity of Taq DNA Polymerase?
    1 answer
    1. The error rates for polymerases are more accurately presented in terms of ranges since the actual fidelity is condition dependent. The error rate of standard Taq, as reported in the literature, is in a range of 1 in 1.1 × 104 (Tindall, K.R., and Kunkel, T.A., Biochemistry, 27, 6008-6013 (1988)) to 1 in 2.0 × 105 (Lundberg, K.S., Shoemaker, D.D., Adams, M.W., Short, J.M., Sorge, J.A.and Mathur, E.J., Gene, 108(1), 1-6 (1991)). These values would apply to this product.
      Helpful?
  3. Can Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used in real-time PCR?
    1 answer
    1. Yes.  The mixture does not contain any internal reference dye, though.  D7440 comes with a vial of our internal reference dye, R4526, which can also be purchased separately.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Can PCR products made with Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used for TA cloning?
    1 answer
    1. Yes, this enzyme does not have 3'-5' exonuclease activity, so there will be 3'A overhangs available for this type of cloning approach.
      Helpful?
  6. Can Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used with Bio-Rad real-time PCR machines?
    1 answer
    1. Yes.  Bio-Rad's real-time instruments typically require fluorescein as an internal reference dye. We have fluorescein as product F6377 (Fluorescein, sodium salt).