S4696
SB-505124 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(5-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-tert-butyl-3H-imidazol-4-yl)-6-methylpyridine hydrochloride hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
yellow
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
emisor
GlaxoSmithKline
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.Cl.Cc1cccc(n1)-c2[nH]c(nc2-c3ccc4OCOc4c3)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH.H2O/c1-12-6-5-7-14(21-12)18-17(22-19(23-18)20(2,3)4)13-8-9-15-16(10-13)25-11-24-15;;/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,22,23);1H;1H2
Clave InChI
DIDCCMVWCVRTNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)