S2816
SKF-83959 hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
6-Chloro-7,8-dihydroxy-3-methyl-1-(3-methylphenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
white
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
cadena SMILES
Br[H].CN1CCc2c(Cl)c(O)c(O)cc2C(C1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C18H20ClNO2.BrH/c1-11-4-3-5-12(8-11)15-10-20(2)7-6-13-14(15)9-16(21)18(22)17(13)19;/h3-5,8-9,15,21-22H,6-7,10H2,1-2H3;1H
Clave InChI
FHYWNBUFNGHNCP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD1(1812)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)