S2657
Anti-S100B Antibody
mouse monoclonal, SH-B4
Sinónimos:
Anti-NEF, Anti-S100, Anti-S100-B, Anti-S100beta
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse, clone SH-B4, (Solution in 0.01M phosphate buffered saline pH 7.4, containing 15mM sodium azide as a preservative)
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
(Solution in 0.01M phosphate buffered saline pH 7.4, containing 15mM sodium azide as a preservative)
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SH-B4, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
sheep, bovine, goat, pig, feline, rabbit, rat, canine, human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (: suitable)
indirect ELISA: suitable (:suitable)
western blot: 1:100-1:200 ( (using S-100B Protein, Bovine Brain))
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)