S1198
Sumatriptan succinate
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₁ receptor agonist
Sinónimos:
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide succinate, GR-43175
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Sumatriptan succinate, ≥98% (HPLC), solid
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
white to beige
solubilidad
H2O: >20 mg/mL
emisor
GlaxoSmithKline
cadena SMILES
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)