Merck
SML2426
BIBN4096BS
≥95% (HPLC), CGRP receptor antagonist, powder
Sinónimos:
1-[3,5-Dibromo-N-[[4-(1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinyl)-1-piperidinyl]carbonyl]-D-tyrosyl-L-lysyl]-4-(4-pyridinyl)-piperazine, 1-[N2-[3,5-Dibromo-N-[[4-(3,4-dihydro-2(1H)-oxoquinazolin-3-yl)-1-piperidinyl]carbonyl]-D-tyrosyl]-L-lysyl]-4-(4-pyridinyl)-piperazine, BIBN 4096, BIBN 4096 BS, Olcegepant, [R-(R*,S*)]-N-[2-[ [5-Amino-1-[[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]carbonyl]pentyl]amino]-1-[ (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxoethyl]-4-(1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinyl)-1-piperidinecarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H47Br2N9O5
Número CAS:
Peso molecular:
869.65
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
BIBN4096BS, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1)CC(NC(=O)N4CCC(CC4)N5Cc6c(cccc6)NC5=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCN(CC2)c3ccncc3)Br)O
InChI
1S/C38H47Br2N9O5/c39-29-21-25(22-30(40)34(29)50)23-33(45-37(53)48-15-10-28(11-16-48)49-24-26-5-1-2-6-31(26)44-38(49)54)35(51)43-32(7-3-4-12-41)36(52)47-19-17-46(18-20-47)27-8-13-42-14-9-27/h1-2,5-6,8-9,13-14,21-22,28,32-33,50H,3-4,7,10-12,15-20,23-24,41H2,(H,43,51)(H,44,54)(H,45,53)
InChI key
ITIXDWVDFFXNEG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIBN4096BS (Olcegepant) is a potent calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with higher affinity/potency toward human over rat & mouse receptor (human/rat Ki = 14.4 pM/3.4 nM by binding assay; human/mouse Kb = 8 pM//7.711 nM by cellular cAMP assay). BIBN4096BS inhibits facial blood flow by electrical stimulation of marmoset monkey trigeminal ganglion (IC50 = 3 μg/kg i.v.) without any intrinsic cardiovascular effects. Studies using anaesthetized rats reveals that BIBN4096BS antagonism against trigeminal nociceptive stimulation by capsaicin is limited to the spinal trigeminal nucleus, but not trigeminal ganglion. Also widely employed for in vivo studies in mice.
Potent calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with therapeutic efficacy against migraine in vivo.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)