R9525
RX 821002 hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[2-(2-Methoxy-1,4-benzodioxanyl)]imidazoline hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white
solubilidad
H2O: >20 mg/mL
cadena SMILES
Cl[H].COC1(COc2ccccc2O1)C3=NCCN3
InChI
1S/C12H14N2O3.ClH/c1-15-12(11-13-6-7-14-11)8-16-9-4-2-3-5-10(9)17-12;/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14);1H
Clave InChI
IMPOOMVZVWKSAP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.