Documentos clave
R6258
Supelco
Packing reservoirs for non-jacketed LC columns
size 2,000 mL, column I.D. 4.8 cm
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
4.8 cm
size
2,000 mL
General description
Se suministra completa con todos los accesorios necesarios para la conexión a columnas roscadas. La parte superior tiene un adaptador 1/4-28.