R5526
Four-way microtube rack
orange
Sinónimos:
adapable tube rack, tube rack, tube storage
Seleccione un Tamaño
$49.310
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$49.310
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Productos recomendados
Materiales
polypropylene (heavy duty)
descripción
Autoclavable
Características
Holds 12 x 15 mL tubes
Holds 32 x 0.5 mL tubes
Holds 32 x 1.5-2 mL tubes
Holds 4 x 50 mL tubes
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS29022F
Heathrow Scientific
tamaño
174x95x52 mm
color
orange
Descripción general
- Racks feature a unique system of tabs and slots, which facilitate easy assembly and sturdy fit.
- A four-way microtube rack can be connected end-to-end or side-to-side to create a large rack to fit various benchtop applications.
- Alphanumeric identification enables quick location and retrieval of tubes.
- The racks can hold 4 × 50 mL conical tubes, 12 × 15 mL conical tubes, 32 × 1.5 mL microtubes, or 32 × 0.5 mL microtubes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)