R2028
RHC 80267
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
1,6-bis(Cyclohexyloximinocarbonylamino)hexane, U 57908
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 9 mg/mL
SMILES string
O=C(NCCCCCCNC(=O)O\N=C1/CCCCC1)O\N=C2/CCCCC2
InChI
1S/C20H34N4O4/c25-19(27-23-17-11-5-3-6-12-17)21-15-9-1-2-10-16-22-20(26)28-24-18-13-7-4-8-14-18/h1-16H2,(H,21,25)(H,22,26)
InChI key
RXSVYGIGWRDVQC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)