PZ0387
PF-562,271
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(3-(((2-((2,3-Dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl)amino)-5- (trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl)amino)methyl)-2-pyridinyl)-N-methyl-methanesulfonamide benzenesulfonate, PF 562271, PF-00562271, PF-562271
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(S(=O)(C)=O)C1=NC=CC=C1CNC2=C(C(F)(F)F)C=NC(NC3=CC4=C(C=C3)NC(C4)=O)=N2.O=S(C5=CC=CC=C5)(O)=O
InChI
1S/C21H20F3N7O3S.C6H6O3S/c1-31(35(2,33)34)19-12(4-3-7-25-19)10-26-18-15(21(22,23)24)11-27-20(30-18)28-14-5-6-16-13(8-14)9-17(32)29-16;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3,(H,29,32)(H2,26,27,28,30);1-5H,(H,7,8,9)
Clave InChI
LKLWTLXTOVZFAE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)