Saltar a
SML2259
Lapatinib
≥98% (HPLC), EGFR/ErbB1 and HER2/ErbB2 inhibitor, powder
Sinónimos:
Lapatinib, GD 2016, GSK 572016, GW-572016, GW572016, N-(3-Chloro-4-((3-fluorophenyl)methoxy)phenyl)-6-(5-(((2-(methylsulfonyl)ethyl)amino)methyl)-2-furanyl)-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-((3-fluorophenyl)methoxy)phenyl)-6-(5-((2-methylsulfonylethylamino)methyl)-2-furyl)quinazolin-4-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$56.700
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$230.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H26ClFN4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
581.06
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$56.700
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Lapatinib, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(=O)(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3N=CN=C(C3=C2)NC4=CC=C(C(Cl)=C4)OCC5=CC=CC(F)=C5)O1)=O
InChI
1S/C29H26ClFN4O4S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35)
InChI key
BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Lapatinib acts as a dual tyrosine kinase inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR/ErbB1) and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2/ErbB2). It competes for its binding site on the tyrosine kinase domain with adenosine triphosphate (ATP). Lapatinib mediates has been studied in vitro in the inhibition of cell growth as well as and apoptosis induction in several human cancer cells such as breast, lung, vulva, gastric, and head and neck cancer.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CDS022971
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Gene Information
human ... EGFR(1956), ERBB2(2064)
Gene Information
human ... EGFR(1956), ERBB2(2064)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lapatinib
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Órganos diana
Liver
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 2 - STOT RE 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)