P7840
L-α-Phosphatidylethanolamine, distearoyl methoxypolyethylene glycol conjugate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
For the modification of liposome surfaces and for influencing the survival of liposomes in vivo.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?