Saltar a
01991
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥95% (TLC)
Sinónimos:
1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-cephalin, POPE
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C39H76NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
718.00
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.85
EC Number:
247-894-0
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
functional group
amine
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17+
InChI key
FHQVHHIBKUMWTI-ISLYRVAYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lipid effects on the topography of membrane-associated hydrophobic helices, membrane targeting by the GRP1 PH domain.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
792518C850757C330717C
description
≥95% (TLC)
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
Avanti Research - A Croda Brand
assay
≥95% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
solid
form
chloroform solution
form
liquid
form
chloroform solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phospholipids
lipid type
cardiolipins
phospholipids
lipid type
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)