P7837
Protein A from Staphylococcus aureus
Soluble, Cowan strain, recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution, ≥95% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
aqueous solution
mol peso
45,000
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein A also participates in a number of different protective biological functions including anti-tumor, toxic, and carcinogenic activities. In addition to acting as an immunomodulator, it also has antifungal and antiparasitic properties.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)