P7002
Phospho(enol)pyruvic acid trisodium salt hydrate
≥97% (enzymatic), powder
Sinónimos:
2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid trisodium salt, PEP
Seleccione un Tamaño
$71.100
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$71.100
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Phospho(enol)pyruvic acid trisodium salt hydrate, ≥97% (enzymatic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (enzymatic)
Formulario
powder
solubilidad
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H5O6P.Na.H/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);;
Clave InChI
KZPUEZVJSLLABH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- several enzyme activity assays, such as PRPP synthetase (PRPPS) assay[1], ribokinase (RK) assay[1], adenine phosphoribosyltransferase (APRT) assay[1]
- in the reaction mixture for enzyme kinetic assay to determine platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRA) kinetic parameters[2]
- as a component in buffer B to react with adenosine diphosphate (ADP) to form adenosine triphosphate (ATP) for energy charge measurement[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?