Documentos clave
P5856
Sigma-Aldrich
Placas de Petri de poliestireno
size 100 mm × 15 mm
Sinónimos:
petri dish, petri plate, petri plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Materiales
circles
polystyrene
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Características
disposable
lid
vertical stacking ring (stackable), recommendedfor manual use
Optically clear with consistently flat bottoms
envase
pack of 500 ea
placa capacidad
~115 mL
placa diám.
100 mm
tamaño
100 mm × 15 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Diseñadas para apertura y cierre de fácil con una mano, los bordes de las partes superior e inferior están cuadrados para proporcionar un agarre firme seguro La longitud y la anchura del faldón de la tapa permite que la tapa se quite y se sustituya con facilidad. Las placas tienen tres ranuras de ventilación en la parte inferior de la tapa para evitar la acumulación de condensación.
  • Placa de Petri deslizable convencional
  • Superficies de visualización superior e inferior transparentes.
  • Placa de Petri de poliestireno, desechable (un solo uso) para microbiología general
  • Moldeada de poliestireno virgen de grado médico
  • Ópticamente transparente
  • Esterilizada por radiación
  • Contenido estéril si la funda permanece cerrada
  • Ranuras de ventilación que permiten la libre circulación del aire y reducen la condensación durante la incubación
  • Faldón acampanado de la tapa y esquinas cuadradas para fácil manipulación con una mano, en especial con guantes
Tenga en cuenta: Debido a que estas placas están construidas con poliestireno (no vidrio), las paredes de la placa pueden ser más finas; esto produce una diferencia de tamaño en el diámetro externo de aproximadamente 10 mm.
Note: The actual nominal dimensions of these plates possess an inner diameter of 88mm and an outer diameter with lid of 92.4mm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)