Saltar a
P5606
Placas de Petri de poliestireno
size 100 mm × 20 mm , nominal size
Sinónimos:
petri dish, petri plate, petri plates
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
400 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$196.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41121812
Material:
circles , polystyrene
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Binding type:
non-treated surface
Packaging:
pack of 400 ea
$196.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
circles , polystyrene
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
disposable, lid, Optically clear with consistently flat bottoms
packaging
pack of 400 ea
dish capacity
~150 mL
dish diam.
100 mm
size
100 mm × 20 mm , nominal size
binding type
non-treated surface
General description
Diseñadas para apertura y cierre de fácil con una mano, los bordes de las partes superior e inferior están cuadrados para proporcionar un agarre firme seguro La longitud y la anchura del faldón de la tapa permite que la tapa se quite y se sustituya con facilidad. Las placas tienen tres ranuras de ventilación en la parte inferior de la tapa para evitar la acumulación de condensación.
  • Placa de Petri deslizable convencional
  • Superficies de visualización superior e inferior transparentes.
  • Placa de Petri de poliestireno, desechable (un solo uso) para microbiología general
  • Moldeada de poliestireno virgen de grado médico
  • Ópticamente transparente
  • Esterilizada por radiación
  • Contenido estéril si la funda permanece cerrada
  • Ranuras de ventilación que permiten la libre circulación del aire y reducen la condensación durante la incubación
  • Faldón acampanado de la tapa y esquinas cuadradas para fácil manipulación con una mano, en especial con guantes
Tenga en cuenta: Debido a que estas placas están construidas con poliestireno (no vidrio), las paredes de la placa pueden ser más finas; esto produce una diferencia de tamaño en el diámetro externo de aproximadamente 10 mm.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P5481P5981P5856
description
size 100 mm × 20 mm , nominal size
description
size 60 mm × 15 mm , nominal size
description
size 150 mm × 15 mm , nominal size
description
size 100 mm × 15 mm , nominal size
feature
disposable, lid, Optically clear with consistently flat bottoms
feature
Optically clear with consistently flat bottoms, disposable, lid
feature
lid, disposable, Optically clear with consistently flat bottoms
feature
disposable, Optically clear with consistently flat bottoms, lid,
vertical stacking ring (stackable), recommendedfor manual use
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
material
circles , polystyrene
material
circles , polystyrene
material
polystyrene , circles
material
circles , polystyrene
packaging
pack of 400 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 500 ea
dish diam.
100 mm
dish diam.
60 mm
dish diam.
150 mm
dish diam.
100 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Placas de Petri de poliestireno
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)